Fontos dokumentumok
176036
Iodomethane-d3
≥99.5 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Szinonimák:
Deuterated iodomethane, Methyl-d3 Iodide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.89 (vs air)
Minőségi szint
100
200
gőznyomás
22.76 psi ( 55 °C)
6.61 psi ( 20 °C)
izotóptisztaság
≥99.5 atom % D
Teszt
≥99% (CP)
form
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.5262 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
mp
−66.5 °C (lit.)
sűrűség
2.329 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
environmental
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INQOMBQAUSQDDS-FIBGUPNXSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?