Merck
164526
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfate-d6
99 atom % D
Szinonimák:
(Methyl sulfate)-d6
About This Item
Lineáris képlet:
(CD3O)2SO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőzsűrűség
4.3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.7 mmHg ( 25 °C)
izotóptisztaság
99 atom % D
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
923 °F
technika/technikák
protein expression: suitable
törésmutató
n20/D 1.385 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
-32 °C (lit.)
sűrűség
1.397 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])OS(=O)(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3/i1D3,2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAYGXNSJCAHWJZ-WFGJKAKNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
181.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
83 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)