Merck
523208
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-triphenylphosphonium iodide
95 atom % D
Szinonimák:
Triphenyl(trideuteriomethyl)phosphonium iodide
About This Item
Lineáris képlet:
CD3P(C6H5)3I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
407.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
95 atom % D
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Whiting Reaction
mp
186-188 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[I-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JNMIXMFEVJHFNY-NIIDSAIPSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)