Merck
488550
Sigma-Aldrich
Chloromethane-d3
99.5 atom % D
Szinonimák:
Methyl-d3 chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CD3Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
53.51
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőzsűrűség
1.74 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
3796 mmHg ( 20 °C)
izotóptisztaság
99.5 atom % D
Teszt
99% (CP)
form
gas
öngyulladási hőmérséklet
1169 °F
bp
−24.2 °C (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
sűrűség
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEHMKBQYUWJMIP-FIBGUPNXSA-N
Kiszerelés
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 19 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Egyéb megjegyzések
We are in the process of phasing-out the CGA 110/170 valves in favor of CGA 110/180 valves. Some stock of cylinders with CGA 110/170 valves may still exist. Please use adapters Z147095-1EA (brass) or Z147125-1EA (stainless steel) to utilize with a CGA 180 regulator.
Javasolt termékek
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT RE 2 Inhalation
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)