Merck
416851
Sigma-Aldrich
Methyl-d3 trifluoromethane sulfonate
99 atom % D
Szinonimák:
Methyl-d3 triflate
About This Item
Lineáris képlet:
CF3SO3CD3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.325 (lit.)
bp
94-99 °C (lit.)
sűrűség
1.477 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIRDBPQYVWXNSJ-FIBGUPNXSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Deuterated analog of the powerful methylating agent, methyl triflate.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
100.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Alkylation of enolates with triflates
Bates RB and Taylor SR
The Journal of Organic Chemistry, 58(16), 4469-4470 (1993)