Fontos dokumentumok
I8507
Iodomethane
contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Methyl iodide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.89 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.531 (lit.)
pH
6.3 (21.1 °C)
bp
41-43 °C (lit.)
mp
−64 (lit.)
sűrűség
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
89.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32.1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?