Fontos dokumentumok
151785
Acetic acid-d4
≥99.5 atom % D
Szinonimák:
Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
11.4 mmHg ( 20 °C)
izotóptisztaság
≥99.5 atom % D
Teszt
≥99% (CP)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
800 °F
robbanási határérték
16 %
technika/technikák
NMR: suitable
bio NMR: suitable
szennyeződések
≤0.0500% water
water
törésmutató
n20/D 1.368 (lit.)
bp
115.5 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
sűrűség
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Acetic acid-d4 may also be used as a deuterated solvent in the 1H NMR spectral studies of the following:
- CB2, a CNBr peptide
- α - tocopherol succinate hydrophobically modified chitosan(CS-TOS)
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Használja ezt a referenciatáblázatot az NMR (deuterált) oldószereink csatolási értékeinek és kémiai eltolódásainak megkereséséhez. Az olvadás- és forráspontok, a molekulatömeg, a sűrűség és a CAS-szám is fel van tüntetve.