Merck
485810
Sigma-Aldrich
Bromoethane-1,1-d2
98 atom % D
Szinonimák:
Ethyl-1,1-d2 bromide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CD2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
-119 °C (lit.)
sűrűség
1.486 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])(C)Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDHPKYGYEGBMSE-CBTSVUPCSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-9.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-23 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)