Merck
289566
Sigma-Aldrich
Iodomethane
contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99.5%
Szinonimák:
Methyl iodide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH3I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.94
Beilstein:
969135
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
99.5%
bp:
41-43 °C (lit.)
gőznyomás:
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
gőzsűrűség
4.89 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99.5%
Forma
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.531 (lit.)
bp
41-43 °C (lit.)
mp
−64 (lit.)
oldhatóság
water: soluble 14 g/L at 20 °C
sűrűség
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Iodomethane is an alkyl halide commonly employed as methylating agent.
Alkalmazás
Iodomethane has been used as a methylating agent to synthesize:
  • N,N-dodecyl,methyl-polyethylenimine (PEI), a microbicidal polymer with potential application in microbicidal coatings.
  • Methylated-pyridine derivatives that can be used as RNA-specific fluorescent probes for live cell imaging.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
89.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32.1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Preparation, application and testing of permanent antibacterial and antiviral coatings
Haldar J, et al
Nature Protocols, 2(10), 2412-2412 (2007)
A protocol for preparing, characterizing and using three RNA-specific, live cell imaging probes: E36, E144 and F22
Li Q & Chang YT
Nature Protocols, 1(6), 2922-2922 (2006)
Interaction of tris (triphenylphosphine) chlororhodium (I) with iodomethane, methylallyl, and allyl chloride.
Lawson DN, et al.
J. Chem. Soc. Sect. A, 1733-1736 (1966)
Iodomethane oxidation by dimethyldioxirane: a new route to hypoiodous acid and iodohydrines.
Asensio G, et al.
Organic Letters, 1(13), 2125-2128 (1999)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 649-649 (1994)