Merck
293091
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-magnesium iodide solution
1.0 M in diethyl ether, 99 atom % D
Szinonimák:
Trideutero-methylmagnesium iodide
About This Item
Lineáris képlet:
CD3MgI
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.26
Beilstein:
3587273
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in diethyl ether
sűrűség
0.871 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[Mg]I
InChI
1S/CH3.HI.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1/i1D3;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUPXBVDHVRZMIB-GXXYEPOPSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)