Fontos dokumentumok
277185
Iodomethane-13C
99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Szinonimák:
13C Labeled iodomethane, Methyl-13C iodide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.89 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
6.35 psi ( 20 °C)
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
technika/technikák
protein expression: suitable
törésmutató
n20/D 1.5293 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
mp
−66.5 °C (lit.)
sűrűség
2.290 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
environmental
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?