Fontos dokumentumok
8.06064
Sigma-Aldrich
Iodomethane
Szinonimák:
Iodomethane, Methyl iodide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH3I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.94
Beilstein:
969135
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
4.89 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
24.09 psi ( 55 °C)
540 hPa ( 25 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
79.84 mg/kg LD50, oral (rat)
robbanási határérték
8.5-66 % (v/v)
törésmutató
n20/D 1.531 (lit.)
pH
5.2 (25 °C in H2O)
bp
41-43 °C (lit.)
42 °C/1013 hPa
mp
-66 °C
−64 (lit.)
oldhatóság
8.66 g/L
sűrűség
2.28 g/cm3 at 20 °C
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
stabilised with silver for synthesis
Alkalmazás
Iodomethane (stabilised with silver) for synthesis. CAS 74-88-4, pH 5.2 (H₂O, 25 °C).
Tárolás és stabilitás
Store below +30°C.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR):passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
89.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32.1 °C - closed cup