Merck
296759
Sigma-Aldrich
Iodomethane-12C,d3
99.9 atom % 12C, 98 atom % D, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Szinonimák:
Methyl-12C,d3 iodide
About This Item
Lineáris képlet:
12CD3I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.95
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőznyomás
22.83 psi ( 55 °C)
6.66 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
leírás
13C-depleted
izotóptisztaság
99.9 atom % 12C
98 atom % D
Teszt
99% (CP)
tartalmaz
copper as stabilizer
bp
42 °C (lit.)
mp
-66.5 °C (lit.)
sűrűség
2.330 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
I[12C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+0D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INQOMBQAUSQDDS-GIOFAXNUSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)