Merck
I7675
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzoic acid
98%
Szinonimák:
o-Iodobenzoic acid, IBA
About This Item
Lineáris képlet:
IC6H4CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.02
Beilstein:
1861406
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
160-162 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C7H5IO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Iodobenzoic acid can be used as a reactant in the synthesis of oligo(m-phenylene ethynylenes), (±)-lycoricidine and various detoxifiers of organophosphorus nerve agents. Additionally, it is used as a precursor in the preparation of oxidizing reagents like 2-iodoxybenzoic acid (IBX) and Dess-Martin periodinane (DMP).
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A user-friendly entry to 2-iodoxybenzoic acid (IBX).
Frigerio M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 64(12), 4537-4538 (1999)
Functionalized polymer nanofibre membranes for protection from chemical warfare stimulants.
Ramaseshan R, et al.
Nanotechnology, 17(12), 2947-2947 (2006)
Organoiodinane oxyanions as reagents for the cleavage of a reactive phosphate.
Moss RA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(22), 4303-4307 (1986)
The Dess-Martin Periodinane: 1, 1, 1-Triacetoxy-1, 1-Dihydro-1, 2-Benziodoxol-3 (1H)-One
Boeckman RK, et al.
Organic Syntheses, 64(12), 141-141 (2000)
Backbone-rigidified oligo (m-phenylene ethynylenes).
Yang X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(10), 3148-3162 (2004)