Fontos dokumentumok
518018
Lithium iodide
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Lithium(1+)iodide
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
446 °C (lit.)
sűrűség
3.49 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li+].[I-]
InChI
1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- To prepare biodegradable polymer electrolytes.Rice starch complexed with LiI shows enhanced ionic conductivity as theaddition of LiI increases the number of mobile charge carriers.
- For Li-S batteries. LiIforms a protective coating on the surface of both negative and positiveelectrodes and prevents the dissolution of polysulfides on the cathode sidewhich significantly enhances cell rate performance.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.