Merck
15140
Sigma-Aldrich
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
≥97.0% (AT)
Szinonimák:
BOP-Cl, Phosphoric acid bis(2-oxooxazolidide) chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8ClN2O5P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
254.56
Beilstein:
3654596
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (AT)
form
solid
mp
191 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
ClP(=O)(N1CCOC1=O)N2CCOC2=O
InChI
1S/C6H8ClN2O5P/c7-15(12,8-1-3-13-5(8)10)9-2-4-14-6(9)11/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride was used in the preparation of hexadepsipeptide.
Egyéb megjegyzések
Reagent for activating the carboxylic group, synthesis of amides ; Esters ; Peptides
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
R.D. Tung et al.
Journal of the American Chemical Society, 107, 4342-4342 (1985)
E.J. Corey et al.
Journal of the American Chemical Society, 104, 6818-6818 (1982)
Yanjie Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 10(1), 259-264 (2007-11-17)
Hexadepsipeptide 2, the precursor of Hirsutellide A (1), was synthesized in an overall yield of 45% from N-Boc-Me-Gly via three coupling reactions using dicyclohexylcarbodiimide (DCC), O-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyl- uronium hexafluorophosphate (HATU) and bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride (BOP-Cl), respectively.
S. Danishefsky et al
Tetrahedron Letters, 25, 4203-4203 (1984)
J. Cabre et al.
Synthesis, 413-413 (1984)