Fontos dokumentumok
14889
2,2′-(4-Methylphenylimino)diethanol
≥97.0% (NT)
Szinonimák:
2,2′-(p-Tolylimino)diethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-toluidine, N-(p-Tolyl)diethanolamine
Teszt
≥97.0% (NT)
Forma
solid
bp
338-340 °C (lit.)
mp
49-53 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
Cc1ccc(cc1)N(CCO)CCO
InChI
1S/C11H17NO2/c1-10-2-4-11(5-3-10)12(6-8-13)7-9-14/h2-5,13-14H,6-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUVSRZCUMWZBFK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?