Merck
P22400
Sigma-Aldrich
N-Phenyldiethanolamine
97%
Szinonimák:
2,2′-(Phenylimino)diethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)aniline, N-Phenyl-2,2′-iminodiethanol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5N(CH2CH2OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.23
Beilstein:
2096832
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
form
solid
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES string
OCCN(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2/c12-8-6-11(7-9-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Piotr Król et al.
Colloid and polymer science, 289(15-16), 1757-1767 (2011-12-02)
WAXS, DSC and AFM methods were employed to compare phase structures of the coatings obtained from waterborne polyurethane cationomers which had been synthesised in the reaction of some diisocyanates (MDI, IPDI, TDI and HDI) with polyoxyethylene glycols (M = 600 and 2,000)
Aswin Anand Pai et al.
Clinical lymphoma, myeloma & leukemia, 20(2), 130-135 (2019-12-04)
High-dose melphalan (MEL) is the standard conditioning regimen used for autologous stem cell transplantation (ASCT) in patients with multiple myeloma (MM). Generic MEL is routinely used in various transplant centers across the world including ours due to its reduced cost