Fontos dokumentumok
8.01641
Sigma-Aldrich
Benzoyl peroxide
(with 25% H2O) for synthesis
Szinonimák:
Benzoyl peroxide, Dibenzoyl peroxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H10O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
242.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352120
EC index szám:
202-327-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
crystals
öngyulladási hőmérséklet
>380 °C
hatékonyság
7710 mg/kg LD50, oral (Rat)
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
mp
100-105 °C (decomposition)
sűrűség
1.33 g/cm3 at 25 °C
térfogatsúly
500‑600 kg/m3
funkcionális csoport
peroxide
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Benzoyl peroxide is an organic peroxide commonly used to initiate free radical polymerizations and to form copolymers through grafting reactions. It is also used as an oxidizer during chemical reactions.
Alkalmazás
Benzoyl peroxide is used:
  • In the direct N–O bond synthesis from 1,2-diamines.
  • As an initiator in the synthesis of the cross-linked unsaturated copolymer by cross-linking methyl methacrylate with Poly (2-butene maleate) polyester.
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): 72,0 - 77,0 %(m)
Melting range (after drying): 102 - 105 °C
Identity (IR): conforms
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. C - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Direct N--O bond formation via oxidation of amines with benzoyl peroxide
Banerjee A, et al.
Chemical Science, 10(71), 2124-2129 (2019)
Preparation of new substituted bis (benzoyl) peroxides under aqueous conditions in the presence of stearyltrimethylammonium chloride
Moorhoff CM, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 135(4), 397-405 (2004)
Preparation A Cross-Linked Copolymer By Using Unsaturated Poly (2-Butene Maleate) Polyester and Methyl Methacrylate
Saltan F
Celal Bayar University Journal of Science, 18(3), 279-285 (2022)
Effect of benzoyl peroxide on the ultrasonic degradation of poly (vinyl acetate
Madras G, et al.
Polymer Degradation and Stability, 73(1), 33-38 (2001)