Fontos dokumentumok
T58203
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol
95%
Szinonimák:
DMP-30
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 21 °C)
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.516 (lit.)
bp
130-135 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)Cc1cc(CN(C)C)c(O)c(CN(C)C)c1
InChI
1S/C15H27N3O/c1-16(2)9-12-7-13(10-17(3)4)15(19)14(8-12)11-18(5)6/h7-8,19H,9-11H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AHDSRXYHVZECER-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- In the synthesis of water-soluble metal phthalocyanines bearing twelve dimethylamino groups.
- To prepare phenolate anion-based branched/cross-linked anion exchange membranes (AEMs).
- As a curing agent in the production of epoxy membranes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
300.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
149 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?