Fontos dokumentumok
E24905
Ethyl 4-(dimethylamino)benzoate
≥99%
Szinonimák:
Parbenate
Teszt
≥99%
mp
63-66 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C11H15NO2/c1-4-14-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(2)3/h5-8H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.