Fontos dokumentumok
8.22040
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-p-toluidine
for synthesis
Szinonimák:
N,N-Dimethyl-p-toluidine, 4-Dimethylaminotoluene
About This Item
Lineáris képlet:
4-(CH3)C6H4N(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
202-805-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
oil
öngyulladási hőmérséklet
425 °C
hatékonyság
1650 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
215 °C/1013 hPa
mp
-15 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 76 °C
sűrűség
0.94 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Zinc catalysed electrophilic C–H borylation of heteroarenes: This article explores a zinc-catalyzed process for borylation of heteroarenes using N,N-dimethyl-p-toluidine (Grundy et al., 2021).
  • C–H bond sulfonylation of anilines with the insertion of sulfur dioxide under metal-free conditions: Details a sulfonylation reaction involving N,N-dimethyl-p-toluidine under metal-free conditions (Zhou et al., 2018).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.935 - 0.937
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Reproductive organs
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
168.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76 °C - closed cup