Fontos dokumentumok
405612
1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
99%
Szinonimák:
(1-Hydroxycyclohexyl)phenylmethanone, 1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane, 1-Benzoylcyclohexanol
Teszt
99%
bp
175 °C/15 mmHg (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
SMILES string
OC1(CCCCC1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O2/c14-12(11-7-3-1-4-8-11)13(15)9-5-2-6-10-13/h1,3-4,7-8,15H,2,5-6,9-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNODIIQQMGDSEF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
327.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
164 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)