Fontos dokumentumok
517909
Luperox® A75, Benzoyl peroxide
75%, remainder water
Szinonimák:
Benzoyl peroxide, Dibenzoyl peroxide
Teszt
75%
öngyulladási hőmérséklet
176 °F
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
mp
105 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- An oxidizing agent in the synthesis of conducting polypyrrole via inverted emulsion polymerization.
- An mild oxidizing agent and carboxylate source in the synthesis of substituted imides.
- A radical initiator in the preparation of PCL/CNF:MX (poly(ε-caprolactone)/cellulose nanofibrils: compatibilizer) bio-nanocomposites.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?