Fontos dokumentumok
254746
Triisopropanolamine
95%
Szinonimák:
1,1′,1′′-Nitrilotri(-2-propanol), Tris(2-hydroxypropyl)amine
Teszt
95%
bp
190 °C/23 mmHg (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CN(CC(C)O)CC(C)O
InChI
1S/C9H21NO3/c1-7(11)4-10(5-8(2)12)6-9(3)13/h7-9,11-13H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
320.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
160 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?