Fontos dokumentumok
146870
Heptanoic acid
96%
Szinonimák:
Enanthic acid, Oenanthic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
96%
Forma
liquid
robbanási határérték
10.1 %
törésmutató
n20/D 1.4221 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
mp
−10.5 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 0.2419 g/100ml at 15 °C
DMF: soluble
DMSO: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
sűrűség
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?