Fontos dokumentumok
L556
Dodecanoic acid
98%
Szinonimák:
ABL, Lauric acid
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 121 °C)
50 mmHg ( 210 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
sűrűség
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
348.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
176 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)