Fontos dokumentumok
H2805
1-Heptanol
98%
Szinonimák:
Heptyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.5 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
662 °F
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
sűrűség
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCO
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- As a co-solvent in binary and ternary systems to estimate the liquid-liquid interaction parameters.
- In the synthesis of heptyl oleate ester from oleic acid.
- As a reducing agent in the synthesis of copper nanoparticles via hydroxyl ion-assisted alcohol reduction of copper salts in the presence of oleylamine.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
168.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?