Fontos dokumentumok
43858
Heptanoic acid
analytical standard
Szinonimák:
Enanthic acid, Oenanthic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
10.1 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤1.0% water
törésmutató
n20/D 1.4221 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
mp
−10.5 °C (lit.)
sűrűség
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?