Merck
277827
Sigma-Aldrich
4-Methylvaleric acid
99%
Szinonimák:
4-Methylpentanoic acid, Isocaproic acid
Méret kiválasztása
5 G
9 260,00 Ft
25 G
24 100,00 Ft
9 260,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
9 260,00 Ft
25 G
24 100,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
Beilstein:
1741912
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
9 260,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.414 (lit.)
bp
199-201 °C (lit.)
sűrűség
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGKJLKRYENPLQH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Conductimetric detection of 4-methylvaleric acid on unfunctionized polymethacrylate resin (TSKgel G3000PWXL) columns has been reported[1].
Alkalmazás
4-Methylvaleric acid has been used in asymmetric synthesis of (4S)-4-isopropyl-3-[(2′S)-2′,4′-dimethyl-valeryl)]-2-oxazolidinone[2].
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
206.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
97 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kazutoku Ohta et al.
Journal of chromatography. A, 1039(1-2), 171-177 (2004-07-15)
The application of unfunctionized polymethacrylate resin (TSKgel G3000PWXL) as a stationary phase in liquid chromatography with conductimetric detection for C1-C7 aliphatic monocarboxylic acids (formic acid, acetic acid, propionic acid, butyric acid, isovaleric acid, valeric acid, 3,3-dimethylbutyric acid, 4-methylvaleric acid, hexanoic
S C Ling et al.
Journal of applied microbiology, 111(3), 559-571 (2011-06-22)
Polyhydroxyalkanoate (PHA) with enhanced physicochemical properties will be ideal for a wide range of practical applications. The incorporation of 3-hydroxy-4-methylvalerate (3H4MV) into the polymer backbone is known to improve the overall properties of the resulting polymer. However, the most suitable
G E Mortimore et al.
The Journal of biological chemistry, 262(34), 16322-16327 (1987-12-05)
Previous studies with livers from fed rats perfused in the single-pass mode have shown that regulatory amino acids (Leu, Tyr, Gln, Pro, Met, His, and Trp) as a group as well as leucine alone inhibit deprivation-induced protein degradation optimally at
Viridiana Tejada-Ortigoza et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(4) (2019-02-17)
Fruit by-products are being investigated as non-conventional alternative sources of dietary fiber (DF). High hydrostatic pressure (HHP) treatments have been used to modify DF content as well as its technological and physiological functionality. Orange, mango and prickly pear peels untreated
Progress towards the total synthesis of callipeltin A. Asymmetric synthesis of (2R, 3R, 4S)-3-hydroxy-2, 4, 6-trimethylheptanoic acid.
Guerlavais V, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13(7), 675-680 (2002)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?