Fontos dokumentumok
240370
Valeric acid
≥99%
Szinonimák:
n-Valeric acid, Pentanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.15 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
707 °F
robbanási határérték
7.6 %
törésmutató
n20/D 1.408 (lit.)
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
185 °C (lit.)
mp
−20-−18 °C (lit.)
sűrűség
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
192.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
89 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.