04070
Alkane standard solution C8-C20
analytical standard, contains C8-C20, ~40 mg/L each, in hexane
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.375
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
multi-component solution
Related Categories
Alkalmazás
Komponensek
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)