Merck
131563
Sigma-Aldrich
Propyltriphenylphosphonium bromide
98%
Szinonimák:
NSC 50539
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2P(C6H5)3Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
385.28
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
98%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
235-238 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
[Br-].CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22P.BrH/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMQSELBBYSAURN-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Catalyst for the carboxylation of styrene oxide
Reactant involved in:
  • Epoxidation of arylalkenes
  • Boration of allylic epoxides
  • Wittig reactions
  • Selective dimerization of α-olefins
  • Synthesis of indoles
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)