Merck
245054
Sigma-Aldrich
Methyltriphenylphosphonium iodide
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3P(C6H5)3I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
404.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
183-185 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
[I-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JNMIXMFEVJHFNY-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Reactant for synthesis of:
  • Triphenylamine-based dyes and polyolefinic aromatic molecules with pyrene for use in dye-sensitized solar cells
  • Diastereoisomeric carba analogs of glycal-derived vinyl epoxides for the production of carbasugars
  • Alkaloid natural products via organocascade catalysis
  • Triplet carbenes via oxidation of allene compounds
  • Stilbenes via dehydrohalogenation-Heck olefination and Wittig-Heck reactions
Jogi információk
Product of Fluorous Technologies, Inc.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mohammad Mahdi Khataei et al.
Talanta, 178, 473-480 (2017-11-16)
In this study, a novel generation of deep eutectic solvents (DESs) was used as an acceptor phase in three-phase hollow fiber liquid phase microextraction (HF-LPME) based on two immiscible organic phases. It was compared with other common DESs for extraction