Merck
157317
Sigma-Aldrich
Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide
98%
Szinonimák:
NSC 110599
About This Item
Lineáris képlet:
C3H5P(C6H5)3Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
383.26
Beilstein:
4170278
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
98%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
178-181 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
[Br-].C1CC1[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H20P.BrH/c1-4-10-18(11-5-1)22(21-16-17-21,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15,21H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMPWFKHMCNRJCL-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Used for electrolytic polarization of Zn
Studied for potential antitumor activity
Reactant for synthesis of:
  • Keto halides for sequential azidation and intramolecular Schmidt reactions
  • Cycloporpylidenemethylarylethynynes
  • Dipeptides containing azabicyclo[3.1.0]hexane
Reactant for hydroalkynylation
Wittig reagent
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)