Fontos dokumentumok
245585
Sodium bis(trimethylsilyl)amide solution
1.0 M in THF
Szinonimák:
Hexamethyldisilazane sodium salt solution
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in THF
sűrűség
0.904 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)(C)N([Na])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Na/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- In the synthesis of N-boc-1-amino-1,3-diene derivatives from N-boc-1-amino-4-methoxy-2-alkenes via 1,4-elimination reactions.
- To deprotonate alkyl or aryl ketones to generate enolate derivatives by hydroxylation reaction.
- In the enantioselective synthesis of 1,2-amino alcohols by the reaction between various nitroalkanes and aldehydes via nitroaldol reaction promoted by bimetallic heterogeneous catalyst.
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?