Merck
269158
Sigma-Aldrich
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Szinonimák:
NSC 193751
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2P(Br)(C6H5)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
436.12
Beilstein:
3579901
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
234-236 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
phosphine
SMILES string
[Br-].BrC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17BrP.BrH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFTMLUSIDVFTKU-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Reactant or reagent for synthesis of:
  • Vernonia allenes and sesquiterpenoids
  • Monohalovinylated pyrethoids with insecticidal activity
  • Vitamin D analogs with anticancer activity
Reactant for:
  • Asymmetric substitution affecting optical properties of boradiazaindacene dyes
  • Carbanionic rearrangements of halomethylenecyclobutanes
Used for diferrocenyl molecular wires
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)