Merck
430056
Sigma-Aldrich
Benzyltriphenylphosphonium bromide
96%
Szinonimák:
(Phenylmethyl)triphenylphosphonium bromide, Bromo(benzyl)triphenylphosphorane, NSC 54813
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2P(Br)(C6H5)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
433.32
Beilstein:
3599867
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
295-298 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
phosphine
SMILES string
[Br-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H22P.BrH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTEPWWCRWNCUNA-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Reactant for:
  • Stereoselective azidolysis of vinyl epoxides
  • Enantioselective aziridination and Friedel-Crafts cyclization for asymmetric synthesis of dihydrexidine
  • Biomimetic iron(III) mediated oxidative dimerization for synthesis of benzoquinone parvistemin A
  • Enantioselective sytnhesis of syn-diarylheptanoids from D-glucose
  • Preparation of β-amyloid plaque ligands
  • Decarboxylative cyclopropanation
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)