Fontos dokumentumok
349720
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Szinonimák:
(4-Hydroxy-4-oxobutyl)triphenylphosphonium bromide
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
244-247 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
phosphine
SMILES string
[Br-].OC(=O)CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H21O2P.BrH/c23-22(24)17-10-18-25(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21;/h1-9,11-16H,10,17-18H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKVJKVMGJABKHV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Piperamide analogs as histone deacetylase (HDAC) inhibitors with antitumor activity
- Boron-containing benzoxaboroles as antimalarial agents
- Methyl alkenyl quinolones as antimycobacterial agents
- Solandelactone E via Sharpless epoxidation, Taber cyclopropanation, chemoselective reductions and lithiation-borylation-allylation sequence
- Organotin compounds as antifungal agents
- Oleanolic acid derivatives as inhibitors of protein tyrosine phosphatase 1B for negative regulation of insulin pathway (a promising target for treatment of diabetes and obesity)
- 11-oxa prostaglandin analogs with ocular hypotensive activity
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?