Merck
A36603
Sigma-Aldrich
Allyltriphenylphosphonium bromide
99%
Szinonimák:
2-Propenyltriphenylphosphonium bromide, NSC 110609, NSC 59815
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CHCH2P(C6H5)3Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
383.26
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
99%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
222-225 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].C=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20P.BrH/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h2-17H,1,18H2;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWYKRJUVEOBFGH-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Reactant for:
  • Preparation of a diol and carbamate chemistry library for common functional groups
  • Regioselective synthesis of alkenes via semihydrogenation and semihydrogenation-oxidation of dienes
  • Alkene addition of frustrated Lewis pairs
  • Olefination of N-sulfonyl imines for stereoselective synthesis of vinyl arenes
  • Wittig olefination of aldehydes for preparation of conjugated dienes
  • Tandem Michael addition / ylide olefination reactions for the synthesis of highly functionalized cyclohexadienes
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)