Fontos dokumentumok
157945
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Szinonimák:
5-(Triphenylphosphonio)pentanoic acid bromide, Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide, NSC 147756
Teszt
98%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
204-207 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
phosphine
SMILES string
[Br-].OC(=O)CCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H23O2P.BrH/c24-23(25)18-10-11-19-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLOSJPZSZWUDSK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Used as a platform for delivery of pro-apoptotic peptides into the mitochondria of tumor cells
Reactant for preparation of:
- Ring skeletons via ring closing metathesis and double bond migration ring closing metathesis reactions
- Methyl alkenyl quinolones as antimycobacterial agents
- Prostaglandins and their drug analogs via Gold-catalyzed Meyer-Schuster rearrangement
- Diphenylmethylpiperazines as N-type calcium channel blockers as potential therapeutic agents
- Folate receptor-specific glycinamide ribonucleotide formyltransferase (GARFTase) inhibitors with antitumor activity
- Cycloalkylidene alkanols with antileishmanial activity, via Wittig reaction
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)