Fontos dokumentumok
126810
Isopentylamine
99%
Szinonimák:
1-Amino-3-methylbutane, Isoamylamine
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.408 (lit.)
bp
95-97 °C (lit.)
sűrűség
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC(C)CCN
InChI
1S/C5H13N/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4,6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMFVGAAISNGQNM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
30.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?