Fontos dokumentumok
220523
(2-Methylbutyl)amine
≥97%
Szinonimák:
(±)-1-Amino-2-methylbutane
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.4116 (lit.)
bp
94-97 °C (lit.)
oldhatóság
alcohols and water: soluble(lit.)
sűrűség
0.738 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCC(C)CN
InChI
1S/C5H13N/c1-3-5(2)4-6/h5H,3-4,6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJROPLWGFCORRM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
46.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)