Merck
B89000
Sigma-Aldrich
sec-Butylamine
99%
Szinonimák:
(±)-sec-Butylamine, (±)-2-Aminobutane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH(NH2)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
73.14
Beilstein:
1361345
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.3928 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−72 °C (lit.)
sűrűség
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F
Lobbanási pont (C)
-20 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)