Fontos dokumentumok
C115002
Cyclopentylamine
99%
Szinonimák:
Aminocyclopentane
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.450 (lit.)
bp
106-108 °C (lit.)
sűrűség
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NC1CCCC1
InChI
1S/C5H11N/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NISGSNTVMOOSJQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
52.7 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?