Fontos dokumentumok
C99604
Cycloheptylamine
99%
Szinonimák:
Aminocycloheptane
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.472 (lit.)
bp
54 °C/11 mmHg (lit.)
sűrűség
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NC1CCCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VXVVUHQULXCUPF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
107.6 °F
Lobbanási pont (C)
42 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?