Merck
190187
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethylpropylamine
≥97%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH(CH3)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
87.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.4055 (lit.)
bp
84-87 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
sűrűség
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC(C)C(C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JOZZAIIGWFLONA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,2-Dimethylpropylamine was used as standard in separation of alkali and alkaline earth metal cations by capillary electrochromatography on monolithic octadecylsilica columns.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-18.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-28 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Thanh Duc Mai et al.
Analytica chimica acta, 653(2), 228-233 (2009-10-08)
A fast separation of alkali and alkaline earth metal cations and ammonium was carried out by capillary electrochromatography on monolithic octadecylsilica columns of 15 cm length and 100 microm inner diameter using water/methanol mixtures containing acetic acid as mobile phase.