Fontos dokumentumok
171409
Amylamine
99%
Szinonimák:
Pentylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.01 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
robbanási határérték
22 %
törésmutató
n20/D 1.411 (lit.)
bp
104 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
sűrűség
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCCN
InChI
1S/C5H13N/c1-2-3-4-5-6/h2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can be also be used to synthesize:
- N
- -pentyl side chains of a cyclic heptapeptoid which forms the core of verticilide
- N-pentyl sulfamides from sulfamate salts.
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
44.6 °F
Lobbanási pont (C)
7 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?