Fontos dokumentumok
185701
Benzylamine
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
α-Aminotoluene
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.543 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: miscible
sűrűség
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Általános leírás
Alkalmazás
- Benzylamine was used in modification of alkanethiol monolayers via amide and ester formation reactions for attachment onto metal electrodes.
- It was used as carrier electrolyte for separation of alkali, alkaline earth and ammonium cations in water samples by capillary electrophoresis with indirect UV detection.
- It was used in synthesis of cross-linked porous copolymer supports based on N-(p-vinylbenzoyl)-2-methylalanine, styrene and divinylbenzene.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
149.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?