Merck
101842
Sigma-Aldrich
Cyclohexanemethylamine
98%
Szinonimák:
(Aminomethyl)cyclohexane, Hexahydrobenzylamine
About This Item
Lineáris képlet:
C6H11CH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
113.20
Beilstein:
635751
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.462 (lit.)
bp
159-161 °C (lit.)
sűrűség
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVKNGPAMCBSNSO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Cyclohexanemethylamine was used in the synthesis of Schiff′s base ligand, 4-methyl-2,6-bis(cyclohexylmethyliminomethyl)-phenol, which forms hexanuclear zinc(II) complexes. Cyclohexanemethylamine was used during the synthesis of 1-acyl-4 cycloalkyl/arylsemicarbazides and 1-acyl-5-benzyloxy/hydroxyl carbamoylcarbazides from the nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
118.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
48 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis, characterization and fluorescence properties of hexanuclear zinc (II) complexes.
Roy P, et al.
Polyhedron, 28(6), 1133-1137 (2009)
I Perković et al.
European journal of medicinal chemistry, 51, 227-238 (2012-03-13)
The novel 1-acyl-4-cycloalkyl/arylsemicarbazides (5a-y) and 1-acyl-5-benzyloxy/hydroxycarbamoylcarbazides (8a-f) derived from the nonsteroidal anti-inflammatory drugs ibuprofen, fenoprofen and reduced ketoprofen were prepared, fully chemically characterized and evaluated for their cytostatic, antiviral and antioxidant activities. Compounds 5 and 8 consist of a region